Documenti
L032000
Sigma-Aldrich
DCI Activator
0.25 M
Sinonimo/i:
DCI activator solution
About This Item
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
Tipo
for DNA synthesis
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Forma fisica
liquid
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
Concentrazione
29-32 g/L (DCI content, titration)
Impurezze
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
Colore
clear
clear
Categorie correlate
Descrizione generale
Activator solution, containing powerful activators like 4,5-dicyanoimidazole(DCI), 5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1H-tetrazole (Activator 42) or5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT) in acetonitrile, are mixed with solutions ofphosphoramidites during the extension step. The activator reacts with theamidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate thenforms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of thegrowing oligonucleotide chain.
Nota sulla preparazione
Dicyanoimidazole / Acetonitrile 3/100 (w/v)
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C