Documenti fondamentali
L0302511
Sigma-Aldrich
ETT Activator
Sinonimo/i:
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole, 5-(Ethylthio)tetrazole solution
Scegli un formato
4 X 2.5 L
CHF 1’890.00
CHF 1’890.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 X 2.5 L
CHF 1’890.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.21
CHF 1’890.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Tipo
for DNA synthesis
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Confezionamento
pkg of 4 × 2.5 L L0302511-04
Concentrazione
39-43 g/L (titration)
Impurezze
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
Colore
clear
Stringa SMILE
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
ETT activator is an activator solution containing 5-(Ethylthio)-1H-tetrazole – a powerful activator – in acetonitrile. It is mixed with phosphoramidite during the extension step in which it reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
Applicazioni
ETT activator has been used in the fast and low-cost synthesis of photolithographic DNA microarrays.[1]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Matej Sack et al.
Journal of nanobiotechnology, 14, 14-14 (2016-03-05)
DNA microarrays are a core element of modern genomics research and medical diagnostics, allowing the simple and simultaneous determination of the relative abundances of hundreds of thousands to millions of genomic DNA or RNA sequences in a sample. Photolithographic in