Documenti fondamentali
L021000
Sigma-Aldrich
DCA Deblock
with Dichloromethane
Scegli un formato
4 X 2.5 L
CHF 950.00
CHF 950.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 X 2.5 L
CHF 950.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116004
NACRES:
NA.21
CHF 950.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Tipo
for DNA synthesis
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Stato
liquid
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
Concentrazione
42.2-51.6 g/L (DCA content, titration)
Impurezze
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
Colore
clear
Descrizione generale
Deblock solution contains dichloroacetic acid (DCA) in dichloromethane that assists in the removal of the dimethoxytrityl (DMT) protecting group from the 5′hydroxyl moiety of nucleotides already incorporated into the growing nucleic acid, before the addition of the next phosphoramidite. Removal of the DMT allows the unprotected 5′hydroxyl moiety to react with a new phosphoramidite in a subsequent extension reaction.
Nota sulla preparazione
Dicloromethane / Dichloroacetic acid 97/3 (v/v)
Altre note
Deblock solution containing dichloroacetic acid (DCA) in dichloromethane removes the dimethoxytrityl (DMT) protecting group from the 5′hydroxyl moiety of nucleotides already incorporated into the growing nucleic acid, prior to the addition of the next phosphoramidite. Removal of the DMT allows the unprotected 5′hydroxyl moiety to react with a new phosphoramidite in a subsequent extension reaction.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Acetonitrile
Sigma-Aldrich
L010000
Acetonitrile
Piridina anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
270970
Piridina
Acetonitrile anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
271004
Acetonitrile