Documenti fondamentali
JKA8022
Sigma-Aldrich
8arm-PEG20K
average MN 20,000, Succinimidyl Glutarate, hexaglycerol core
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Formula condensata:
R(O(CH2CH2O)nCOCH2CH2CH2COOC4H4O2N)8
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
Nome del prodotto
8arm-PEG20K-Succinimidyl Glutarate, Hexaglycerol core, average Mn 20000
Stato
solid
PM
average Mn 20000
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tong, X. and F. Yang
Biomaterials, 35(6) (2014)