Documenti fondamentali
JKA7030
Sigma-Aldrich
4arm-PEG20K
average MN 20,000, Succinimidyl Succinate, amine reactive
Sinonimo/i:
4arm-PEG-Succinimidyl Succinate, Polyethylene glycol
About This Item
Formula condensata:
C(CH2O(CH2CH2O)nCOCH2CH2COOC4H4O2N)4
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
4arm-PEG20K-Succinimidyl Succinate, average Mn 20,000
Stato
solid
PM
average Mn 20,000
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: amine reactive
Architettura del polimero
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
4arm PEG Succinimidyl Succinate. Hydrogel PEG. Cleavable PEG linker. The ester linker between PEG and NHS ester enables the feature of “degradable" hydrogels.
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.