JKA7031
4arm-PEG10K
average MN 10,000, Succinimidyl Glutarate, pentaerythritol core, amine reactive
Sinonimo/i:
4arm-PEG-Succinimidyl Glutarate, Polyethylene glycol
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
4arm-PEG10K-Succinimidyl Glutarate, pentaerythritol core, average Mn 10,000
Stato
solid
PM
average Mn 10,000
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: amine reactive
Architettura del polimero
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCCO
O=C(CCCC(OCCOCCOCC(COCCOCCOC(CCCC(ON1C(CCC1)=O)=O)=O)(COCCOCCOC(CCCC(ON2C(CCC2)=O)=O)=O)COCCOCCOC(CCCC(ON3C(CCC3)=O)=O)=O)=O)ON4C(CCC4=O)=O.[R]
InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.