Documenti fondamentali
JKA5088
Sigma-Aldrich
N3-PEG-NHS
average MN 5,000, cross-linking reagent click chemistry amine reactive
Sinonimo/i:
N3-PEG-NHS, Azide-PEG-NHS, N3-PEG-NHS, Polyethylene glycol
Scegli un formato
500 MG
CHF 691.00
CHF 691.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 691.00
About This Item
Formula condensata:
N3CH2CH2O(CH2CH2O)nCH2COOC4H4O2N
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 691.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
N3-PEG5K-NHS, average Mn 5,000
Stato
solid
PM
average Mn 5,000
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
reactivity: amine reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Descrizione generale
Azide PEG NHS Ester. The Azide group may be reduced to amine by hydrogenolysis; Click chemistry PEG reagent for reaction with alkynes.
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)