JKA3016
mPEG10K
average Mn 10,000, succinimidyl carboxymethyl ester, amine reactive
Sinonimo/i:
mPEG-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
product name
mPEG10K-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, average Mn 10,000
Forma fisica
solid
PM
average Mn 10,000
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: amine reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3