Documenti fondamentali
85973
Supelco
Methoxypolyethylene glycol 5,000 acetic acid N-succinimidyl ester
≥80%
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, mono-Methyl polyethylene glycol 5′000 acetic acid N-succinimidyl ester, Succinimidyl ester of carboxymethyl-PEG
Scegli un formato
1 G
CHF 644.00
CHF 644.00
Spedizione prevista il12 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 644.00
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
CHF 644.00
Spedizione prevista il12 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥80% (NMR)
≥80%
Stato
powder
PM
PEG average Mn 5,000
Estremità Ω
NHS ester
Estremità α
methoxy
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N1(C(=O)CCC1=O)OC(=O)COCCO.O(CCO)C
InChI
1S/C8H11NO6.C3H8O2/c10-3-4-14-5-8(13)15-9-6(11)1-2-7(9)12;1-5-3-2-4/h10H,1-5H2;4H,2-3H2,1H3
NYXRHTOXAYVBMV-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.