Vai a
M3903
Methoxypolyethylene glycol p-nitrophenyl carbonate
average mol wt 5,000
Sinonimo/i:
Methoxy PEG Nitrophenyl Carbonate, Methoxypoly(ethylene glycol) nitrophenyl carbonate, Polyethylene glycol, mPEG-NPC
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 257.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
MDL number:
CHF 257.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
mol wt
average mol wt 5,000
Quality Segment
storage temp.
−20°C
General description
Methoxypolyethylene glycol p-nitrophenyl carbonate is a polyethylene glycol (PEG) derivative. PEGs are widely used as a covalent modifier of biologic macromolecules and particulates and for mechanism of drug delivery.
Application
Methoxypolyethylene glycol p-nitrophenyl carbonate has been used in a study to obtain unimolecular dendritic micelles designed as solubility enhancers. [1] It has also been used in a study to investigate the properties of lipase from Candida rugosa modified with Mpeg. It is also useful for modification of proteins.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
63187726168726176
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
average mol wt 5,000
mol wt
PEG average Mn 5,000
mol wt
PEG average Mn 10,000
mol wt
PEG average Mn 20,000
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)