Documenti
85969
Supelco
Methoxypolyethylene glycol 5,000 propionic acid N-succinimidyl ester
≥80%
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, mono-Methyl polyethylene glycol 5′000 propionic acid N-succinimidyl ester, PEG-succinimidyl propionate, Polyethylene glycol N-succinimidyl propionate
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥80%
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)