I29204
Itaconic acid
≥99%
Sinonimo/i:
Methylenesuccinic acid
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
1472 °F
Punto di fusione
165-168 °C (lit.)
Densità
1.573 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
LVHBHZANLOWSRM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- As a comonomer in the polymerization of polyacrylonitrile (PAN) to promote the thermo-oxidative stabilization of polymer.
- In combination with acrylamide to form (poly[acrylamide-co-(itaconicacid)]) to synthesize biodegradable superabsorbent polymers.
- To synthesize biobased polyester composite in fabric industry.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Our strategy is to synthesize mesoporous carbonaceous materials (“Starbons”) using mesoporous expanded starch as the precursor without the need for a templating agent.