C82604
Citraconic acid
98%
Sinonimo/i:
Methylmaleic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
88-94 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C(=C\C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h2H,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/b3-2-
HNEGQIOMVPPMNR-IHWYPQMZSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3