Documenti fondamentali
PHL83833
cis-Aconitic acid
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
cis-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 279.00
CHF 279.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 279.00
About This Item
Formula condensata:
HO2CCH2C(CO2H)=CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.11
Beilstein:
1725829
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 279.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
122 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)C\C(=C\C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h1H,2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b3-1-
GTZCVFVGUGFEME-IWQZZHSRSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)