Documenti fondamentali
476196
Sigma-Aldrich
Dibutyl itaconate
96%
Sinonimo/i:
Di(n -butyl) itaconate, Dibutyl itaconate, 2-Methylenebutanedioic acid1,4-dibutyl ester
Scegli un formato
500 ML
CHF 101.00
CHF 101.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
CHF 101.00
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3O2CCH2C(=CH2)CO2(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.31
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 101.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. ebollizione
284 °C (lit.)
Densità
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)CC(=C)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C13H22O4/c1-4-6-8-16-12(14)10-11(3)13(15)17-9-7-5-2/h3-10H2,1-2H3
OGVXYCDTRMDYOG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Dibutyl itaconate (DBI) is an itaconate ester that can be prepared by an itaconic acid precursor.[1]
Applicazioni
DBI is a monomer that can be copolymerized with pyridine groups to form nanocomposites for the development of bio-based elastomers.[2][3] Copolymerization of DBI with acrylated epoxidized soya oil (AESO) can produce a thermoset material which finds potential applications in the modification of fatty acids.[4]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
276.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
136 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Properties of thermosets derived from chemically modified triglycerides and bio-based comonomers.
Beach ES, et al.
Applied Sciences, 3(4), 684-693 (2013)
Esterification of itaconic acid using Ln~ SO42-/TiO2-SiO2 (Ln= La3+, Ce4+, Sm3+) as catalysts.
Li Lu, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 368, 24-30 (2013)
Design and synthesis by redox polymerization of a bio-based carboxylic elastomer for green tire.
Zhou X, et al.
Science China: Chemistry, 58(10), 1561-1569 (2015)
Design and preparation of natural layered silicate/bio-based elastomer nanocomposites with improved dispersion and interfacial interaction.
Qiao H, et al.
Polymer, 79, 1-11 (2015)