Documenti fondamentali
GF98436561
Silicon carbide - reaction bonded
tube, outside diameter 10.0 mm, length 45 mm, wall thickness 2.8 mm
Sinonimo/i:
SI647250
About This Item
Codice UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 984-365-61
Lunghezza
45 mm
D.E.
10.0 mm
Spessore delle pareti
2.8 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)