Documenti fondamentali
GF40639035
Silicon carbide - reaction bonded
tube, outside diameter 10.0 mm, length 100 mm, wall thickness 2.8 mm
Sinonimo/i:
SI647250
Scegli un formato
1 EA
CHF 477.00
CHF 477.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 477.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
CHF 477.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 406-390-35
Lunghezza
100 mm
D.E.
10.0 mm
Spessore delle pareti
2.8 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)