776742
Silicon carbide
nanofiber, D <2.5 μm, L/D ≥ 20, 98% trace metals basis
Sinonimo/i:
Silicon carbide fibers, Silicon carbide nanowhiskers, Silicon carbide whiskers
Saggio
98% trace metals basis
Stato
nanofiber
Profondità
<2.5 μm
Punto di fusione
2700 °C (lit.)
Densità
3.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C-]#[Si+]
InChI
1S/CSi/c1-2
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.
Controlled synthesis of metal clusters regulates ligands and atoms, advancing metal nanomaterial synthesis.