Documenti
GF50814873
Silicon carbide
fiber, tex number 209, length 50 m, filament diameter 0.015mm
Sinonimo/i:
SI675721
About This Item
Codice UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Forma fisica
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 508-148-73
Lunghezza
50 m
Diametro
0.015 mm , filament diameter