Documenti fondamentali
GF47752386
Titanium/Molybdenum
rod, Ti 85%/Mo 15%, 2.0 mm diameter, length 100 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
TI087920
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 477-523-86
Lunghezza
100 mm
Diametro
2.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)