Documenti fondamentali
GF45179961
Molybdenum/tungsten
rod, Mo 67%/W 33%, 25 mm diameter, length 50 mm
Sinonimo/i:
MO157925
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 451-799-61
Lunghezza
50 mm
Diametro
25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)