Z561665
Expanded tabletop plasma cleaner
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Sinonimo/i:
Tabletop Plasma Cleaner
Scegli un formato
CHF 8’750.00
Spedizione prevista il30 marzo 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 8’750.00
Spedizione prevista il30 marzo 2025
Prodotti consigliati
Caratteristiche
CE compliant
Alt. × largh. × prof.
11 in. × 18 in. × 9 in.
11 in. × 18 in. × 9 in.
Diam. camera × lung.
6 in. × 6 in.
6 in. × 6.5 in.
Peso
37 lb
Categorie correlate
Descrizione generale
- Adjustable RF power (Low, Medium, High power settings); Maximum 30W
- 6 in. diameter x 6.5 in length Pyrex chamber (optional quartz chamber)
- Hinged door with viewing window
- Active fan cooling
- 1/8" NPT metering valve to qualitatively control gas flow and chamber pressure
- 1/8" NPT 3-way valve to quickly switch from introducing gas, venting, and isolating the chamber
- Requires a separate vacuum pump to run the plasma process
Applicazioni
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Create durable hydrophilic PDMS surface appropriate for multiple printing applications using hydrophilic inks.
Use of this kit results in a durable hydrophilic PDMS surface.