Documenti fondamentali
GF47704260
Bronze
powder, Cu 89%/Sn 11%, max. particle size 150 micron, weight 2000 g, condition atomized
Sinonimo/i:
CU096010
Scegli un formato
1 EA
CHF 433.00
CHF 433.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 433.00
About This Item
Codice UNSPSC:
30102011
NACRES:
NA.23
CHF 433.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 477-042-60
Peso
2000 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)