Documenti fondamentali
GF30939206
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), fiber, tex number 1670, L 10 m, cord diameter 1.5mm
Sinonimo/i:
ET305720
Scegli un formato
1 EA
CHF 284.00
CHF 284.00
Spedizione prevista il17 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 284.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 284.00
Spedizione prevista il17 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 309-392-06
Lunghezza
10 m
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)