Merck
SYNC259200
Synthware Allihn condenser
joint: ST/NS 19/22, jacket L 200 mm, hose size 8 mm
Sinonimo/i:
Synthware C259200, Bulb condenser
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
joint
joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C259200
hose size
8 mm
jacket L
200 mm
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware Allihn condenser
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)