GF16229864
Polyimide
(PI), film, thickness 0.5 mm, size 342 × 597 mm, grade cirlex cl
Sinonimo/i:
IM301465
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 162-298-64
Misura
342 × 597 mm
Spessore
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3