Documenti
GF49822959
Polyimide
(PI), film, thickness 0.125 mm, L 0.5 m, grade kapton hn
Sinonimo/i:
IM301450
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 498-229-59
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3