GF07049538
Polyimide
(PI), sheet, thickness 1.5 mm, size 140 × 296 mm, grade cirlex cl
Sinonimo/i:
IM303120
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 070-495-38
Misura
140 × 296 mm
Spessore
1.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3