Documenti
GF03232965
Lanthanum oxide
powder, max. particle size 200 micron, weight 100 g
Sinonimo/i:
LA546010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 032-329-65
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
200 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3