Documenti fondamentali
GF54503557
Alumina
powder, mean particle size 45 micron, weight 200 g, purity 99.9%
Sinonimo/i:
AL606010
Scegli un formato
1 EA
CHF 200.00
CHF 200.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 200.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
CHF 200.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.9%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 545-035-57
Peso
200 g
Dimens. media particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)