CLS9944720X
Pyrex® disposable culture tubes, screw cap style with white marking spot
capacity 30 mL
Sinonimo/i:
culture tube, glass tubes, test tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
round bottom tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
Confezionamento
pack of 250
case of 500
Produttore/marchio commerciale
Corning 99447-20X
D.E. × alt.
20 mm × 150 mm
Capacità
30 mL
Colore
clear
Raccordi
thread for 18-415
Compatibilità
suitable for (culture)