Key Documents
F7504
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzyl bromide
99%
Sinonimo/i:
α-Bromo-3-fluorotoluene
About This Item
Formula condensata:
FC6H4CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.02
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.546 (lit.)
P. eboll.
88 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.541 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C7H6BrF/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2
SCBZBMXPJYMXRC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yue Sun et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 35(1), 1631-1640 (2020-08-13)
Nuclear factor kappa B (NF-кB) inhibition represents a new therapeutic strategy for the treatment of neuroinflammatory diseases. In this study, a series of 3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one (DHN; 6a-n, 7a-c) derivatives were synthesised and characterised by NMR and HRMS. We assessed the toxicity