Documenti
265314
Sigma-Aldrich
2,3-Difluorobenzyl bromide
98%
Sinonimo/i:
α-Bromo-2,3-difluorotoluene
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.02
Beilstein:
7089244
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.528 (lit.)
Densità
1.628 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1cccc(CBr)c1F
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-4-5-2-1-3-6(9)7(5)10/h1-3H,4H2
FTBSGSZZESQDBM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,3-Difluorobenzyl bromide was used in the synthesis of chemokine antagonists.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Iain Walters et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(2), 798-803 (2008-02-02)
The CXCR2 SAR of a series of bicyclic antagonists such as the 2-aminothiazolo[4,5-d]pyrimidine 3b was investigated by systematic variation of the fused pyrimidine-based heterocyclic cores. Replacement of the aminothiazole ring with a 2-thiazolone alternative led to a series of thiazolo[4,5-d]pyrimidine-2(3H)-one