Documenti fondamentali
476129
Sigma-Aldrich
Bis(2-ethylhexyl) maleate
90%
Sinonimo/i:
Bis(2-ethylhexyl) maleate, Di-2-ethylhexyl maleate, Dioctyl maleate
Scegli un formato
100 ML
CHF 54.50
CHF 54.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 54.50
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O2CCH=CHCO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.50
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 54.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.455 (lit.)
Densità
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C/C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C20H36O4/c1-5-9-11-17(7-3)15-23-19(21)13-14-20(22)24-16-18(8-4)12-10-6-2/h13-14,17-18H,5-12,15-16H2,1-4H3/b14-13-
ROPXFXOUUANXRR-YPKPFQOOSA-N
Descrizione generale
Bis(2-ethylhexyl) maleate is an aliphatic ester which is prepared by catalytic esterification of maleic acid and 2-ethylhexyl alcohol. It is used as a green plasticizer in variety of applications such as adhesives and coatings.[1][2]
Applicazioni
  • Structure‐Performance Guided Design of Sustainable Plasticizers from Biorenewable Feedstocks: Explores the use of bis(2-ethylhexyl) maleate in the design of bio-based sustainable plasticizers (C Plass et al., 2021).
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney,Liver
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
365.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
185 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Some Study on Esterification of Maleic Acid with 2-Ethyl hexyl Alcohol.
Sadek EM.
J. Chem. Soc. Pak., 20, 271-274 (1998)
Hanno C Erythropel et al.
Chemosphere, 134, 106-112 (2015-04-29)
The ubiquitous presence of the plasticizer di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) in the environment is of concern due to negative biological effects associated with it and its metabolites. In particular, the metabolite mono (2-ethylhexyl) phthalate (MEHP) is a potential endocrine disruptor.