Documenti fondamentali
303550
Sigma-Aldrich
3,5,5-Trimethylhexanal
95%
Scegli un formato
100 ML
CHF 91.20
CHF 91.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 91.20
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CCH2CH(CH3)CH2CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 91.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
P. ebollizione
67-68 °C/2.5 mmHg (lit.)
Densità
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
CC(CC=O)CC(C)(C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-8(5-6-10)7-9(2,3)4/h6,8H,5,7H2,1-4H3
WTPYRCJDOZVZON-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3,5,5-Trimethylhexanal was used in preparation of gem-dithiols via reaction with hydrogen sulfide.[1]
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
gem-Dithiols1.
Cairns TL, et al.
Journal of the American Chemical Society, 74(16), 3982-3989 (1952)