E26223
Diethyl disulfide
99%
Sinonimo/i:
Ethyl disulfide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.506 (lit.)
P. eboll.
151-153 °C (lit.)
Densità
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCSSCC
InChI
1S/C4H10S2/c1-3-5-6-4-2/h3-4H2,1-2H3
CETBSQOFQKLHHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Pheniramine maleate in forensic toxicology: Explored the assessment of pheniramine maleate in alternative biological matrices using liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). This research underscores the importance of pheniramine maleate in toxicological studies, contributing to forensic investigations and therapeutic drug monitoring (Makhdoom et al., 2024).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup