B21805
Dibenzyl disulfide
98%
Sinonimo/i:
Benzyl disulfide, Bis(phenylmethyl) disulfide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
69-72 °C (lit.)
Stringa SMILE
C(SSCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14S2/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-16-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
GVPWHKZIJBODOX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves