P54280
Dipropyl sulfide
97%
Sinonimo/i:
Propyl sulfide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4487 (lit.)
P. eboll.
142-143 °C (lit.)
Punto di fusione
−103 °C (lit.)
Densità
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCSCCC
InChI
1S/C6H14S/c1-3-5-7-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
ZERULLAPCVRMCO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32 °C - closed cup