169021
Phenyl disulfide
99%
Sinonimo/i:
Diphenyl disulfide, NSC 2689
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
58-60 °C (lit.)
Solubilità
xylene: soluble 3%, clear, colorless to yellow
Stringa SMILE
S(Sc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10S2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
GUUVPOWQJOLRAS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3