247545
Di-tert-butyl disulfide
97%
Sinonimo/i:
tert-Butyl disulfide
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5 (vs air)
Tensione di vapore
51.7 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.490 (lit.)
P. ebollizione
200-201 °C (lit.)
Densità
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
disulfide
Stringa SMILE
CC(C)(C)SSC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18S2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
BKCNDTDWDGQHSD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?