Documenti fondamentali
D207705
Sigma-Aldrich
Diphenylfulvene
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H14
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.30
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
81.5-83 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)C(\c2ccccc2)=C3\C=CC=C3
InChI
1S/C18H14/c1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
BULLHRADHZGONG-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Benzophenone purified by sublimation, ≥99%
Sigma-Aldrich
427551
Benzophenone
Etilacetato anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
270989
Etilacetato
Toluene anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
244511
Toluene