D144002
3-(Dimethylamino)phenol
97%
Sinonimo/i:
N,N-Dimethyl-3-aminophenol
Saggio
97%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
82-84 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H11NO/c1-9(2)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6,10H,1-2H3
MESJRHHDBDCQTH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
298.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
148 °C - closed cup