711586
2-(Methylamino)phenol
≥97%
Sinonimo/i:
N-Methyl-2-aminophenol, N-Methyl-2-hydroxyaniline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.15
Beilstein:
970951
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Stato
crystals
Punto di fusione
89-94 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CNc1ccccc1O
InChI
1S/C7H9NO/c1-8-6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,8-9H,1H3
JHKKTXXMAQLGJB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?