Documenti fondamentali
249394
Sigma-Aldrich
8-Hydroxyjulolidine
96%
Sinonimo/i:
2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-benzo[ij]quinolizin-8-ol
Scegli un formato
1 G
CHF 167.00
5 G
CHF 649.00
CHF 167.00
Spedizione prevista il21 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 167.00
5 G
CHF 649.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.25
Beilstein:
1530423
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
CHF 167.00
Spedizione prevista il21 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
powder or crystals
Composizione
Carbon 72.7-79.6%, Nitrogen 7.1-7.7%
Colore
light brown
Punto di fusione
132-134 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1ccc2CCCN3CCCc1c23
InChI
1S/C12H15NO/c14-11-6-5-9-3-1-7-13-8-2-4-10(11)12(9)13/h5-6,14H,1-4,7-8H2
FOFUWJNBAQJABO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The carboxaldehyde derivative of 8-hydroxyjulolidine is useful as a chromophore in fluorescence chemosensor and chemosensors.[1]
Applicazioni
8-Hydroxyjulolidine has been used in the electrochemical switching fluorescence study.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
A new multifunctional Schiff base as a fluorescence sensor for Al 3+ and a colorimetric sensor for CN- in aqueous media: an application to bioimaging
Lee SA, et al.
Dalton Transactions, 43(18), 6650-6659 (2014)
Electrochemical switching fluorescence emission in rhodamine derivatives
Cizkova M, et al.
Electrochimica Acta, 260, 589-597 (2018)