B99901
4-tert-Butylphenol
99%
Sinonimo/i:
4-(1,1-Dimethylethyl)phenol, Butylphen, PTBP, p-tert-Butylphenol
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 70 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
powder
P. eboll.
236-238 °C (lit.)
Punto di fusione
96-101 °C (lit.)
Densità
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7,11H,1-3H3
QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup