Documenti fondamentali
C96605
Sigma-Aldrich
Cyclodecanone
97%
About This Item
Formula condensata:
C10H18(=O)
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Beilstein:
1617127
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.482 (lit.)
P. ebollizione
106-107 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
21-24 °C (lit.)
Densità
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1CCCCCCCCC1
InChI
1S/C10H18O/c11-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-10/h1-9H2
SXOZDDAFVJANJP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)