Documenti fondamentali
8.02675
Sigma-Aldrich
Cyclododecanol
for synthesis
Sinonimo/i:
Cyclododecanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H24O
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
217-031-2
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Temp. autoaccensione
380 °C
Potenza
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
272 °C/1013 hPa
Punto di fusione
75-78 °C
Temp. transizione
flash point 138 °C
Solubilità
0.04 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC1CCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C12H24O/c13-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h12-13H,1-11H2
SFVWPXMPRCIVOK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
280.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
138 °C