50640
Glycolic acid nitrile solution
~70% in H2O
Sinonimo/i:
Formaldehyde cyanohydrin, Hydroxyacetonitrile
About This Item
Prodotti consigliati
contiene
~0.5% phosphoric acid as stabilizer
Livello qualitativo
Concentrazione
~70% in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.389
Densità
1.076 g/mL at 20 °C
Gruppo funzionale
hydroxyl
nitrile
Stringa SMILE
OCC#N
InChI
1S/C2H3NO/c3-1-2-4/h4H,2H2
LTYRAPJYLUPLCI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?