C111201
Cyclopentadecanone
98%
Saggio
98%
Stato
crystals
P. ebollizione
120 °C/0.3 mmHg (lit.)
Punto di fusione
63-65 °C (lit.)
Densità
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1CCCCCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C15H28O/c16-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-15/h1-14H2
OSOIQJGOYGSIMF-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?