Documenti fondamentali
PHL82257
trans-Aconitic acid
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
trans-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 261.00
CHF 261.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 261.00
About This Item
Formula condensata:
HO2CCH2C(CO2H)=CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.11
Beilstein:
1725830
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 261.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
190 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)C\C(=C/C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h1H,2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b3-1+
GTZCVFVGUGFEME-HNQUOIGGSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Azioni biochim/fisiol
Antimicrobial agent that blocks the transformation of Leishmania donovani amastigotes to prostigotes.
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: triticum
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)